missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chloroacetyl chloride, 98%

Produktkod. 11630222
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11630222 250 mL 250ml
11491960 25 mL 25ml
11690212 250 mL 250ml
11600222 500 mL 500ml
11620242 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11630222 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15846.AK
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.937 g/mol

Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.

Solubility
Miscible with ethyl ether, acetone, benzene and carbon tetrachloride.

Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols and water. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79-04-9
Molekylformel C2H2Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 112.937
MDL-nummer MFCD00000725
InChI-nyckel VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC-namn 2-chloroacetyl chloride
LEDER C(C(=O)Cl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloroacetyl chloride
Smältpunkt -22°C
Densitet 1.417
Kokpunkt 105°C to 106°C
Odör Pungent
Linjär formel ClCH2COCl
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1752
Beilstein 605439
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,2067
Löslighetsinformation Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formel vikt 112.94
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.