Läs mer
Chloroacetyl chloride, 98%
Produktkod. p-4510045 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10294710
Brand: Thermo Scientific Acros 147291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-04-9
InChI-nyckel VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC-namn 2-kloracetylklorid
LEDER C(C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetyl chloride
Smältpunkt -22.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4200g/mL, 1.42
Kokpunkt 105.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H2Cl2O
Linjär formel ClCH2COCl
Brytningsindex 1.4520 to 1.4540
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02,199
Fieser 01,130; 03,46
Merck Index 15,2067
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible in ethyl ether, soluble in acetone, carbontetrachloride
Molekylvikt (g/mol) 112.94
Formel vikt 112.94
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.