Läs mer
Chloroacetyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888750
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888750 1 L 1 L
15868750 5 mL 5ml
15878750 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15888750 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8024111000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-04-9
Specifikationer
Smältpunkt -22.5°C
Densitet 1.417 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 105°C to 110°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000725
Kvantitet 1 L
Synonym Chloroacetyl chloride, Chloroacetyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 112.94