Läs mer
Chloroacetylenic Permethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroacetylenic Permethrin |
| CAS | 85576-82-5 |
| Molekylformel | C21 H19 Cl O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1S,3R)-3-Phenoxybenzyl 3-(chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Chloroacetylenic Permethrin (Impurity G EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC-namn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2-chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.827 |
| Formel vikt | 354.102 |