Läs mer
Chloroauric Acid, Extra Pure, about 51% Au, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10765131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
:
1g, Vial
Produktkod.
10765131 1g, Vial
1 options
Produktkod. 10765131 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4640/43
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 30°C
CAS 16903-35-8
Färg Orange
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 g
Molekylformel HAuCl4
MDL-nummer 149903
Formel vikt 339.78g/mol
Förpackning Vial