Läs mer
Chlorobenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene 13C6 |
| CAS | 287389-52-0 |
| Molekylformel | 13C6 H5 Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CP 27-13C6, IP Carrier T 40-13C6, MCB-13C6, Monochlorobenzene-13C6, NSC 8433-13C6, Phenyl Chloride-13C6, Tetrosin SP-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | [13CH]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH]=[13CH]1)Cl |
| IUPAC-namn | chlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.51 |
| Formel vikt | 118.0281 |