Läs mer
Chlorobenzene-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene-3,4,5-D3 |
| CAS | 59164-11-3 |
| Molekylformel | C6 D3 H2 Cl |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 5-chloro- (9 CI), 5-Chlorobenzene-1,2,3-d3, Chlorobenzene-3,4,5-d3, Chlorobenzene-3,4,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(Cl)cc([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 5-chloro-1,2,3-trideuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.5754 |
| Formel vikt | 115.0268 g/mol |
| Visa mer |