missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorobenzene-4-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene-4-D |
| CAS | 13122-34-4 |
| Molekylformel | C6 D H4 Cl |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d, 4-chloro- (9 CI, ACI), 4-Chlorobenzene-d (ACI), Benzene-d, p-chloro- (7 CI, 8 CI), Chlorobenzene-4-d, Chlorobenzene-4-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D |
| LEDER | [2 H]c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-deuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.5631 |
| Formel vikt | 113.0143 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?