Läs mer
Klorbensen, 99+%, ren
Produktkod. 10031670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031670 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10522541 1 L Glasflaska -
10513674 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10031670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146410025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    898.02 SEK / 2.5 L
    Save 26.98 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.556
MDL-nummer MFCD00000530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-namn klorbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45,0 °C
Densitet 1.1075g/mL, 1.1075
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 23 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5230 till 1,5250
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel C6H5Cl
Ångtryck Ångtryck: 2 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 2122
Kokpunkt 131,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 112.56
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.