Läs mer
Klorbensen, 99 %
Description
Klorbensen används i organisk syntes och färgämnen. Det används också som lösningsmedel för lim, läkemedel, gummi, färger och kemtvätt samt som fibersvällningsmedel vid textilbearbetning. Det används i kemoenzymatisk syntes av (+)-aspicilin och cyklohexan genom hydrering över kolloidala Pt-nanokatalysatorer under omgivande förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Klorbensen används i organisk syntes och färgämnen. Det används också som lösningsmedel för lim, läkemedel, gummi, färger och kemtvätt samt som fibersvällningsmedel vid textilbearbetning. Det används i kemoenzymatisk syntes av (+)-aspicilin och cyklohexan genom hydrering över kolloidala Pt-nanokatalysatorer under omgivande förhållanden.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform, dietyleter och bensen. Något oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene |
| Smältpunkt | -45 °C |
| Densitet | 1.106 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Aromatisk |
| Brytningsindex | 1.524 |
| UN-nummer | UN1134 |
| Beilstein | 605632 |
| Merck Index | 14,2121 |
| Kokpunkt | 132 °C |
| Show More |
Safety and Handling
- Chlorobenzene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.