Läs mer
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
Produktkod. 11347868
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347868 4 L 4 L
11455170 500 mL 500ml
11337868 1 L 1 L
11327868 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11347868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036401.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Klorbensen används i organisk syntes och färgämnen. Det används också som lösningsmedel för lim, läkemedel, gummi, färger och kemtvätt samt som fibersvällningsmedel vid textilbearbetning. Det används i kemoenzymatisk syntes av (+)-aspicilin och cyklohexan genom hydrering över kolloidala Pt-nanokatalysatorer under omgivande förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.556
MDL-nummer MFCD00000530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-namn klorbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45°C
Färg Färglös
Densitet 1.106 g/mL
Kvantitet 4 L
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Aromatic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.524
UN-nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Kokpunkt 132°C
Löslighetsinformation Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vikt 112.56
Procent renhet 99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.