Läs mer
Klorbensen, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10795511 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10795511 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10131660 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10283800 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10795511 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4681/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.56
MDL-nummer 530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn klorbensen
LEDER ClC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -45°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 12mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPaS at 20°C
Kokpunkt 131°C
Formel vikt 112.56g/mol