Läs mer
Chlorobenzene, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15642860
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642860 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15642860 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2706441L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
Abs. max. 1.0 at 288 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 360 nm, max. 0.04 at 325 nm, max. 0.05 at 300 nm, max. 0.40 at 290 nm
CAS 108-90-7
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.106 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 28°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H5Cl
Linjär formel C6H5Cl
MDL-nummer MFCD00000530
UN-nummer UN1134
Beilstein 605632
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
Kokpunkt 130°C to 132°C
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-namn chlorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 112.556
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Formel vikt 112.56
Procent renhet >99.85%
Kvalitet HPLC