Läs mer
Klorbensen-d{5}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Klorbensen-d5 är en halogenerad D5-klorobensen för proteomikforskning. Det är en föregångare till deutererade färgämnen och gummi. Det används som ett högkokande lösningsmedel i industriella tillämpningar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene-d5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Namnnotering | Isotop |
| Densitet | 1.157 g/mL |
| Flampunkt | 24 °C (75 °F) |
| Odör | Aromatisk |
| Brytningsindex | 1.522 |
| Kvantitet | 5 g |
| Kokpunkt | 130 °C |
| UN-nummer | UN1134 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.