Läs mer
Klorbensen-d5, för NMR, 98,5+% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-85924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10398983 1 g Glasflaska 1g
10531241 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10398983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175320010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3114-55-4
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 117.587
MDL-nummer MFCD00000531
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonym chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
IUPAC-namn 1-klor-2,3,4,5,6-pentadeuteriobensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene-d5
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 98.5+ atom % D
Deuterium (D) 98.50% min.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Linjär formel C6D5Cl
Formel vikt 117.6
Kvalitet NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorobenzene-d5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.