Läs mer
Klorobensen-d5 (reagenskvalitet), CDN
Produktkod. 30316670
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30316670 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316670 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND07865G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene D5
CAS 3114-55-4
Molekylformel C6 2H5 Cl
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-kloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobensen
Molekylvikt (g/mol) 117.59
Formel vikt 117,0394 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet