Läs mer
Klorbensen, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10273800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273800 25 L Metallburk 25 L
11448982 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10550911 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10243660 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10273800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4680/25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.56
MDL-nummer 530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn klorbensen
LEDER ClC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -45°C
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 12mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPaS at 20°C
Kokpunkt 131°C
Formel vikt 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.