Läs mer
Klorbensen, HPLC-klass, 99,5 %
Beskrivning
Klorbensen används som mobilfas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobenzene |
| Smältpunkt | -45 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.106 g/mL |
| Kvantitet | 4 x 1 L |
| Flampunkt | 28 °C (82 °F) |
| Odör | Aromatisk |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.524 |
| UN-nummer | UN1134 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning