Läs mer
Klorbensen, puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15612330
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15612330 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15622330 250 mL Glasflaska 250ml
15602330 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15612330 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 235702.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 SEK
    1888.82 SEK / 2.5 L
    Save 631.18 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.556
MDL-nummer MFCD00000530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-namn klorbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45 °C
Densitet 1,106 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.071
Flampunkt 27 °C (80,6 °F)
Tändpunkt 1178 °F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.524 (bokstavligen)
Ångtryck 11,8 mmHg (25 °C)
UN-nummer UN1134
Beilstein 605632
Kokpunkt 132 °C
Formel vikt 112,56 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorobenzene