Läs mer
Chlorobenzene, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 16615773
Change view
:
220 kg
Produktkod.
16615773 220 kg
1 options
Produktkod. 16615773 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 23570220KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45°C
CAS 108-90-7
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 220 kg
Flampunkt 28°C
Molekylformel C6H5Cl
Linjär formel C6H5Cl
Beilstein 605632
Kokpunkt 130°C to 132°C (1013 hPa)
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn klorbensen
Molekylvikt (g/mol) 112.56
Kvalitet ACS