Läs mer
Klorbensen, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Produktkod. 15610950
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15610950 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15600950 1 L Glasflaska 1 L
15620950 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15610950 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1013892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    743.60 SEK / 2.5 L
    Save 166.40 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.556
MDL-nummer MFCD00000530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-namn klorbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt -45 °C
Färg Färglös
Densitet 1,106 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.071
Flampunkt 27 °C (80,6 °F)
Tändpunkt 1178 °F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.524 (bokstavligen)
Ångtryck 11,8 mmHg (25 °C)
UN-nummer UN1134
Beilstein 605632
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 0,207 g/L vid 20 °C
Formel vikt 112,56 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.