Läs mer
Klorbensen, spektrofotometrisk kvalitet, 99,9 %
Produktkod. 15481107
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481107 4 x 1 L Varje
15461107 500 mL 500ml
15471107 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022921.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Klorbensen används i spektrofotometri och miljötester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.556
MDL-nummer MFCD00000530
InChI-nyckel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-namn klorbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Smältpunkt °C till 45 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 1.106
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Odör Aromatisk
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.524
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 12 hPa (9 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 605632
Kokpunkt 132 °C
Löslighetsinformation Blandbar med metanol och dietyleter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 112.56
Kvalitet Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.