Läs mer
Klorbensen, TRC
Produktkod. 30135714
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135714 50 g
30135529 500 g
17924105 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36453050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-90-7
Molekylformel C6 H5 Cl
Molekylvikt (g/mol) 112.56
Synonym Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
IUPAC-namn Klorbensen
LEDER Clc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzene
Kvantitet 50 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vikt 112.008
Procent renhet >95%