missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorobenzilate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327323
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327323 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327323 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11390000ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorobenzilate
CAS 510-15-6
Analyt- eller komponentnamn Chlorobenzilate
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H14 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzilic acid, 4,4'-dichloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dichlorobenzilic acid ethyl ester, Acar, Acaraben, Akar, Akar 338, Benzilan, Chlorbenzilat, Chlorbenzylate, ECB, Ethyl 4,4'-dichlorobenzilate, Ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlorophenyl)acetate, Folbex, G 23992, G 338, Geigy 338, NSC 404460
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn ethyl 2,2-bis(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 325.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 324.032 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.