Läs mer
Chlorobenzuron 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313249
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313249 1 ml
1 options
Produktkod. 30313249 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11392500AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzuron
CAS 57160-47-1
Analyt- eller komponentnamn Chlorobenzuron
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H10 Cl2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20)
LEDER Clc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
IUPAC-namn 2-chloro-N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]benzamide
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 309.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 308.0119 g/mol