Läs mer
Klorobis(2-metoxifyneyl)fosfin, 98+%
Produktkod. 11495640
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495640 1 g 1g
11405650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25894.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 263369-88-6 | C18H17ClO2P- | 331,756 g/mol
Klorobis(2-metoxifenyl)fosfin används som reaktant för cykloadditionsreaktioner, asymmetrisk hydrering och allylsubstitution, asymmetrisk hydrering av iminer och olefiner. Det används också som en reaktant för syntes av ferrocenbaserat kiralt difosfin, katalysatorer för CC-korskopplingsreaktioner, palladiumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorobis(2-metoxifenyl)fosfin används som reaktant för cykloadditionsreaktioner, asymmetrisk hydrering och allylsubstitution, asymmetrisk hydrering av iminer och olefiner. Det används också som en reaktant för syntes av ferrocenbaserat kiralt difosfin, katalysatorer för CC-korskopplingsreaktioner, palladiumkomplex.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 263369-88-6
Molekylformel C18H17ClO2P-
Molekylvikt (g/mol) 331.756
MDL-nummer MFCD08064037
InChI-nyckel WVGQIZOJKMMSSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyphenyl chlorphosphine, acmc-20alnz, phosphinous chloride,p,p-bis 2-methoxyphenyl
PubChem CID 57371085
LEDER COC1=CC=CC=C1C2=C(P[Cl-]C=C2)C3=CC=CC=C3OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Smältpunkt 111 °C till 114 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 280.69
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.