Läs mer
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine, tech. 90%
Produktkod. 11435630
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435630 1 g 1g
11445630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25885.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 74289-57-9 | C16H18ClP | 276.744 g/mol
Klorobis(3,5-dimetylfenyl)fosfin används i syntesen av (S)- och (R)-2,2a-bis[bis(3,5-dimetylfenyl)fosfinoyl]-5,5a,6,6a,7,7a,8,8a-oktahydro-1,1a-Binaftyl-POH8).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorobis(3,5-dimetylfenyl)fosfin används vid syntes av (S)- och (R)-2,2′ -bis[bis(3,5-dimetylfenyl)fosfinoyl]-5,5′ ,6,6′ ,7,7′ ,8,8′ -oktahydro-1,1′ -binaftyl (Xyl-H8-BINAPO).
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74289-57-9
Molekylformel C16H18ClP
Molekylvikt (g/mol) 276.744
MDL-nummer MFCD01630841
InChI-nyckel FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphane, chloro-bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, bis 3,5-dimethylphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride, bis 3,5-dimethylphenyl, bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, tech, phosphinous chloride,p,p-bis 3,5-dimethylphenyl
PubChem CID 4187520
IUPAC-namn klor-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 276.75
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.