Läs mer
Klorober-(4-fluorfenyl)metan, Mikromol™
Produktkod. 30051782
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051782 100 mg
1 options
Produktkod. 30051782 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0175.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klorobis-(4-fluorfenyl)metan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Analyt- eller komponentnamn Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 Cl F2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
LEDER Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 1-[klor-(4-fluorfenyl)metyl]-4-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 238.66
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 238,0361 g/mol