Läs mer
Klorob(4-fluorfenyl)metan, TRC
Produktkod. 30367635
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30367635 10 g
1 options
Produktkod. 30367635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37089510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Molekylformel C13 H9 Cl F2
Kvantitet 10 g
Synonym Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
LEDER Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 1-[klor-(4-fluorfenyl)metyl]-4-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 238.66
Formel vikt 238.0361