Läs mer
Klorob[4-(trifluormetyl)fenyl]fosfin, 97 %
Produktkod. 11405640
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405640 5 g 5g
11495630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25888.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 13685-24-0 | C14H8ClF6P | 356,632 g/mol
Klorobis[4-(trifluormetyl)fenyl]fosfin är en reaktant i syntesen av gröna fosforescerande OLED:er (baserad på ett nytt iridiumkomplex).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Klorobis[4-(trifluormetyl)fenyl]fosfin är en
reaktant i syntesen av gröna fosforescerande OLED:er (baserad på ett nytt iridiumkomplex).
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13685-24-0
Molekylformel C14H8ClF6P
Molekylvikt (g/mol) 356.632
MDL-nummer MFCD04972304
InChI-nyckel PBLUOOURLNAOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-trifluoromethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, bis 4-trifluoromethyl phenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20alnb, chloro-bis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane
PubChem CID 4379933
IUPAC-namn klor-bis[4-(trifluormetyl)fenyl]fosfan
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Kokpunkt 110 °C (0,4 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 356.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.