Läs mer
Klorobit(cyclooctene)iridium(I) dimer, Ir, nominellt 42,9 %
Produktkod. 15486645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486645 5 g 5g
15476645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044966.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12246-51-4 | C32H56Cl2Ir2-2 | 896,134 g/mol
Klorobis(cyklookten)iridium(I)dime används som katalysator för isomeriserings-hydroboreringsreaktioner med nidokarboranyldifosfin som stabiliserande ligand, väteperoxidoxidation av hydroxamsyror och deras efterföljande hetero Diels-Alder cykloadditionsreaktioner, immobilisering av organiska bärarfunktionella grupper, immobilisering av organiska bärarfunktionella grupper. reaktioner, Guerbet-reaktion, Allylamineringsreaktioner i ett DNA-dien-iridium(I)-hybridsystem, Asymmetriska hydroamineringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12246-51-4
Molekylformel C32H56Cl2Ir2-2
Molekylvikt (g/mol) 896.134
MDL-nummer MFCD00213465
InChI-nyckel CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Synonym chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
PubChem CID 91972094
IUPAC-namn cyklookten;iridium;diklorid
LEDER C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) Dimer
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 896
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir nominally 42.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.