Läs mer
Klorobis(etylen)rodium(I)dimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411537
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411537 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15411537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039291.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388,93 g/mol
Klorobis(etylen)rodium(I)dimer används som en prekursor till rodium(I)norbornadienkatalysator, som används i en asymmetrisk 1,4-addition av arylboronsyror till cykliska enoner. Vidare fungerar det som en viktig organisk mellanprodukt. Det katalyserar dimeriseringen av eten till 1-buten. Det används också vid framställning av homogena katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS 12081-16-2
Molekylformel C8H16Cl2Rh2
MDL-nummer MFCD00013206
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i etanol, aceton, dioxan, kloroform och dikloretan. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
LEDER Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
IUPAC-namn bis(klorrodium); tetrakis (eten)
Molekylvikt (g/mol) 388.93
PubChem CID 45357812
Formel vikt 388.93
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.