Läs mer
Klorobit(etylen)rodium(I)-dimer, TRC
Produktkod. 30180431
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180431 100 mg
30179798 500 mg
30180298 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC984708100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12081-16-2
Molekylformel C8H16Cl2Rh2
Molekylvikt (g/mol) 388.93
Synonym Di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)dirhodium, Bis((μ-chloro)bis(ethylene)rhodium);
IUPAC-namn Rodium, di-μ-klorotetrakis(η2-eten)di- (9CI, ACI)
LEDER C=C.C=C.[][Rh](Cl1)([])Cl[Rh]1([])[].C=C.C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Formel vikt 387.87