missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloroborane Methyl Sulfide Complex (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroborane Methyl Sulfide Complex (Technical Grade) |
| CAS | 63348-81-2 |
| Molekylformel | C2H8BClS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (T-4)-Chlorodihydro[1,1'-thiobis[methane]]boron, Chloroborane compd. with thiobis[methane], (T-4)-Chlorodihydro[thiobis[methane]]boron, Thiobismethane Boron Complex, Thiobismethane compd. with Chloroborane, Chloro(dimethyl sulfide)borane, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Chloroborane-methyl Sulfide 1:1 Complex, Monochloroborane-dimethyl Sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | C[S+](C)[BH2-]Cl |
| IUPAC-namn | chloro(dimethylsulfonio)boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.41 |
| Formel vikt | 110.0128 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?