Läs mer
Klorobutanolhemihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30462135
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462135 10 mg
1 options
Produktkod. 30462135 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0535.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonchloroform
CAS 6001-64-5
Analyt- eller komponentnamn Acetonchloroform
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate
InChI formel InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,1-triklor-2-metylpropan-2-ol; hydratera
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 372.93
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 369,9231 g/mol