Läs mer
Klorobutanolhemihydrat, Mikromol™
Produktkod. 17953366
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17953366 500 mg
1 options
Produktkod. 17953366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0535.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klorobutanolhemihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonchloroform
CAS 6001-64-5
Analyt- eller komponentnamn Acetonchloroform
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate
InChI formel InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
LEDER O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,1-triklor-2-metylpropan-2-ol; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 372.93
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 369,9231 g/mol