missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | γ-Chlorobutyric Acid |
| CAS | 627-00-9 |
| Molekylformel | C4H7ClO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-chlorobutyric acid, butanoic acid, 4-chloro, butyric acid, 4-chloro, gamma-chlorobutyric acid, 4-chlorobutanoicacid, gammachlorobutyric acid, 4-chloro-butyric acid, 4-chloro-n-butyric acid, .gamma.-chlorobutyric acid, 4-chloranylbutanoic acid |
| InChI-nyckel | IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(CC(=O)O)CCl |
| IUPAC-namn | 4-klorsmörsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.548 |
| PubChem CID | 12300 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?