Läs mer
Klorkarbonylsulfenylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10492704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492704 25 g Glasflaska 25g
10183434 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224340250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2757-23-5
Molekylformel CCl2OS
Molekylvikt (g/mol) 130.97
MDL-nummer MFCD00000703
InChI-nyckel MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
LEDER ClSC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Färg Gult
Densitet 1.5800g/mL, 1.58
Kokpunkt 98°C to 100°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCOSCl
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC-namn S-klorklormetantioat
Formel vikt 130.98
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.