Läs mer
Chlorocarbonylsulfenyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorocarbonylsulfenyl Chloride |
| CAS | 2757-23-5 |
| Molekylformel | CCl2OS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3 |
| LEDER | ClSC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | S-chloro chloromethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.98 |
| Formel vikt | 129.9047 |