Läs mer
Klorokolinklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormequat chloride |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 157.0425 |