Läs mer
Klorocitalopram, hydrobromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorocitalopram, Hydrobromide |
| CAS | 64169-58-0 |
| Molekylformel | C20 H21 Cl N2 O . Br H |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-klorofenyl)-1-[3-(dimetylamino)propyl]-3H-2-bensofuran-5-karbonitril; Hydrobromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.76 |
| Formel vikt | 420.0604 |