Läs mer
Klororesol (4-klor-3-metylfenol), LoGiCal
Produktkod. 30458869
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458869 10 mg
1 options
Produktkod. 30458869 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0459.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloro-3-methylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1cc(O)ccc1Cl
IUPAC-namn 4-kloro-3-metylfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 142.58
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 142,0185 g/mol