Läs mer
Chlorocyclobutane, 97%
Produktkod. 11434264
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11434264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12561.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1120-57-6 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect against electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-57-6
Molekylformel C4H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 90.55
MDL-nummer MFCD00013736
InChI-nyckel STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
PubChem CID 70712
IUPAC-namn chlorocyclobutane
LEDER C1CC(C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocyclobutane
Densitet 0.991
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Odör Slightly Sweetish
Brytningsindex 1.4332
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1127
Beilstein 1900414
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 90.55
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.