Läs mer
Chlorocycloheptane, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948335
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948335 5 g 5g
30939678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30948335 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1226635g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocycloheptane
CAS 2453-46-5
Molekylformel C7H13Cl
MDL-nummer MFCD00046501
Kvantitet 5 g
LEDER ClC1CCCCCC1
Molekylvikt (g/mol) 132.63
Procent renhet 96%