Läs mer
Klorocyklohexan, TRC
Produktkod. 30353523
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30353523 10 g
1 options
Produktkod. 30353523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32722510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Molekylformel C6H11Cl
Kvantitet 10 g
Synonym Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
LEDER ClC1CCCCC1
IUPAC-namn Klorocyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 118.6
Formel vikt 118.0549