Läs mer
Chlorocyclopentane, 99%
Produktkod. 11415987
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415987 500 g 500g
11405987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25023.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-28-9 | C5H9Cl | 104.577 g/mol
Klorocyklopentan användes vid framställning av diastereomera aktiveringsprodukter. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorocyklopentan användes vid framställning av diastereomera aktiveringsprodukter. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten. 760 mg/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-28-9
Molekylformel C5H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 104.577
MDL-nummer MFCD00001360
InChI-nyckel NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, chloro, cyclopentyl chloride, chloroclopentane, cyclopentylchloride, unii-to3f41cl9a, 1-chlorocyclopentane, to3f41cl9a, cyclopentylchlorid, chloro-cyclopentan, chlorocyclopenetane
PubChem CID 70252
IUPAC-namn klorcyklopentan
LEDER C1CCC(C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorocyclopentane
Smältpunkt -94°C
Densitet 1.003
Kokpunkt 113°C to 114°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Brytningsindex 1.4512
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1900557
Löslighetsinformation Soluble in water. 760mg/L.
Formel vikt 104.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.