Läs mer
Chlorodenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorodenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| Formel vikt | 388.1302 |
| Procent renhet | >95% |