Läs mer
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine, 95%
Produktkod. 11485640
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485640 5 g 5g
11475640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25893.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36042-99-6 | C20H14ClP | 320.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36042-99-6
Molekylformel C20H14ClP
Molekylvikt (g/mol) 320.76
MDL-nummer MFCD09753469
InChI-nyckel ZHRMSAAMUUNWKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodi 1-naphthyl phosphine, bis 1-naphthyl chlorophosphine, phosphinous chloride, di-1-naphthalenyl, chlorobis naphthalen-1-yl phosphane, di 1-naphthyl chlorophosphine, chloro dinaphthalen-1-yl phosphane, dinaphthalen-1-ylphosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-di-1-naphthalenyl
PubChem CID 18705941
LEDER ClP(C1=CC=CC2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Smältpunkt 154°C to 157°C
Kokpunkt 227°C to 229°C (0.6 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn chlorobis(naphthalen-1-yl)phosphane
Formel vikt 320.76
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.