Läs mer
Chlorodi(o-tolyl)phosphine, 98%
Produktkod. 11445640
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445640 5 g 5g
11435640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25890.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36042-94-1 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Klorodi(o-tolyl)fosfin är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Klorodi(o-tolyl)fosfin är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår
att blanda i vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36042-94-1
Molekylformel C14H14ClP
Molekylvikt (g/mol) 248.69
MDL-nummer MFCD04038733
InChI-nyckel KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodi o-tolyl phosphine, di-o-tolylchlorophosphine, bis o-tolyl chlorophosphine, chlorobis o-tolyl phosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphane, chloro-bis 2-methylphenyl phosphane, chloroditolylphosphine, chlorodi-o-tolylphosphine, di o-tolyl chlorophosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 4590860
IUPAC-namn klor-bis(2-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Smältpunkt 57°C
Kokpunkt 174°C to 178°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 248.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.