Läs mer
Chlorodibromoacetaldehyde (>90%), TRC
Produktkod. 30367442
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367442 1 g
30364027 250 mg
30354820 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3709851G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64316-11-6
Molekylformel C2 H Br2 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Synonym 2,2-Dibromo-2-chloro-acetaldehyde, Chlorodibromoacetaldehyde, Dibromochloroacetaldehyde, Dibromochloro-acetaldehyde
IUPAC-namn 2,2-dibromo-2-chloroacetaldehyde
LEDER ClC(Br)(Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorodibromoacetaldehyde
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2HBr2ClO/c3-2(4,5)1-6/h1H
Formel vikt 233.808